(2-Bromphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
260061-25G 260061-5G
SIAL260061-25GEA 133 EUR
SIAL260061-25G SIAL260061-5G
(2-Bromphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Molecular Weight: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 308
Schmelzpunkt: 107,5
MDL: MFCD00004314
CAS-Nummer: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2