(3-Bromphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20758.06
B20758.14
B20758.06EA
110
EUR
B20758.06
B20758.14
(3-Bromphenyl)essigsäure ≥98%
(3-Bromphenyl)essigsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 1878-67-7
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 2045104
Formel:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004330 CAS-Nummer: 1878-67-7 EINECS: 217-522-1 |