(3-Bromphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
288861-1G 288861-25G 288861-5G
SIAL288861-1GEA 26 EUR
SIAL288861-1G SIAL288861-25G SIAL288861-5G
(3-Bromphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102…103 °C
MDL: MFCD00004330
CAS-Nummer: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1