(4-Bromphenyl)essigsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
160520250 160521000
ACRO160520250EA 61.3 EUR
ACRO160520250 ACRO160521000
(4-Bromphenyl)essigsäure 99%
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004342
CAS-Nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %