(4-Bromphenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
A15325.14
A15325.22
A15325.14EA
67.5
EUR
A15325.14
A15325.22
(4-Bromphenyl)essigsäure ≥99%
(4-Bromphenyl)essigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 1878-68-8
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 115-119°
Beilstein Reference: 972146
Formel:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Molecular Weight: 215.05 g/mol Siedepunkt: 326 Schmelzpunkt: 115…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004342 CAS-Nummer: 1878-68-8 EINECS: 217-523-7 |