(4-Bromphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
138673-100G 138673-25G
SIAL138673-100GEA 173 EUR
SIAL138673-100G SIAL138673-25G
(4-Bromphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
MDL: MFCD00004342
CAS-Nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7