(2,6-Dichlorphenyl)essigsäuremethylester 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-(2,6-dichlorphenyl)acetat
351070050
351070250
ACRO351070050EA
44.5
EUR
ACRO351070050
ACRO351070250
(2,6-Dichlorphenyl)essigsäuremethylester 99%
(2,6-Dichlorphenyl)essigsäuremethylester
Formel:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃ Molecular Weight: 219,07 g/mol |
MDL:
MFCD00191640 CAS-Nummer: 54551-83-6 EINECS: 259-221-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |