(4-Chlorphenyl)essigsäureethylester 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl-(4-chlorphenyl)acetat
388840050 388840250
ACRO388840050EA 16.7 EUR
ACRO388840050 ACRO388840250
(4-Chlorphenyl)essigsäureethylester 98+%
(4-Chlorphenyl)essigsäureethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
Molecular Weight: 198,65 g/mol
MDL: MFCD00018791
CAS-Nummer: 14062-24-9
EINECS: 237-906-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %