(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: DCAA
A11791.06 A11791.14 A11791.22
A11791.06EA 22.7 EUR
A11791.06 A11791.14 A11791.22
(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure ≥98%
(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Purity: 98+% CAS No.: 19719-28-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Odour: Odourless Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 1948767 MDL No.: MFCD00004318
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 205.04 g/mol
Siedepunkt: 316
Schmelzpunkt: 128…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004318
CAS-Nummer: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7