(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: DCAA
001382-25G 001382-100G
FLUO001382-25GEA 30.5 EUR
FLUO001382-25G FLUO001382-100G
(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure
(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 205.04 g/mol
Siedepunkt: 316
Schmelzpunkt: 132…133 °C
MDL: MFCD00004318
CAS-Nummer: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7