(2-Chlorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlorophenylacetic acid
A15834.09
A15834.18
A15834.30
A15834.09EA
34.3
EUR
A15834.09
A15834.18
A15834.30
(2-Chlorphenyl)essigsäure ≥98%
(2-Chlorphenyl)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 2444-36-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Odourless
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 145°/5mm
Beilstein Reference: 1101523
MDL No.: MFCD00004317
Formel:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH Molecular Weight: 170.6 g/mol Siedepunkt: 145 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 94…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004317 CAS-Nummer: 2444-36-2 EINECS: 219-482-0 |