(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
A15653.06 A15653.14 A15653.22
A15653.06EA 25.2 EUR
A15653.06 A15653.14 A15653.22
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure ≥98%
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 5807-30-7 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Odour: Odourless Melting Point: 87-92° Beilstein Reference: 1953781 MDL No.: MFCD00004333
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 205.04 g/mol
Siedepunkt: 314
Schmelzpunkt: 87…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004333
CAS-Nummer: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7