(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
280003-25G 280003-5G
SIAL280003-25GEA 104 EUR
SIAL280003-25G SIAL280003-5G
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 205.04 g/mol
Siedepunkt: 314
Schmelzpunkt: 91…92 °C
MDL: MFCD00004333
CAS-Nummer: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7