(4-Chlorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14974.0B A14974.18 A14974.30
A14974.0BEA 489 EUR
A14974.0B A14974.18 A14974.30
(4-Chlorphenyl)essigsäure ≥98%
(4-Chlorphenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 1878-66-6 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 103-107° Beilstein Reference: 1072816 MDL No.: MFCD00004344
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004344
CAS-Nummer: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6