(4-Chlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
139262-100G 139262-10G
SIAL139262-100GEA 80.6 EUR
SIAL139262-100G SIAL139262-10G
(4-Chlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004344
CAS-Nummer: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6