(2-Chlor-6-fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
004460-5G 004460-25G 004460-10G 004460-1G
FLUO004460-5GEA 0 EUR
FLUO004460-5G FLUO004460-25G FLUO004460-10G FLUO004460-1G
(2-Chlor-6-fluorphenyl)essigsäure
(2-Chlor-6-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Molecular Weight: 188,59 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120…123 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004319
CAS-Nummer: 37777-76-7
EINECS: 253-661-4