Benzylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W213500-10KG-K W213500-1KG-K W213500-25KG-K
SIALW213500-10KG-KEA 249 EUR
SIALW213500-10KG-K SIALW213500-1KG-K SIALW213500-25KG-K
Benzylacetat, Sigma-Aldrich®
Benzylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008712
CAS-Nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR