Benzylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W213519-100G-K W213519-1KG-K W213519-5KG-K
SIALW213519-100G-KEA 146 EUR
SIALW213519-100G-K SIALW213519-1KG-K SIALW213519-5KG-K
Benzylacetat, Sigma-Aldrich®
Benzylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008712
CAS-Nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125