Ethylphenylacetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenylessigsäureethylester
148430010 148432500 148430050
ACRO148430010EA 214 EUR
ACRO148430010 ACRO148432500 ACRO148430050
Ethylphenylacetat 99%
Ethylphenylacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009178
CAS-Nummer: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 13,03872
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g