Ethylphenylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phenylessigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W245208-10KG-K W245208-1KG-K W245208-5KG-K
SIALW245208-10KG-KEA 606 EUR
SIALW245208-10KG-K SIALW245208-1KG-K SIALW245208-5KG-K
Ethylphenylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylphenylacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009178
CAS-Nummer: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 13,03872