3,3-Diphenylpropionsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3-Diphenylpropanoic acid
117420250
117421000
ACRO117420250EA
33.9
EUR
ACRO117420250
ACRO117421000
3,3-Diphenylpropionsäure 97%
3,3-Diphenylpropionsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 150…155 °C Flammpunkt: 113 °C |
MDL:
MFCD00002717 CAS-Nummer: 606-83-7 EINECS: 210-125-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 155 °C |
GC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |