3-Phenylpropionsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hydrozimtsäure
159100050 159101000 159105000
ACRO159100050EA 24.8 EUR
ACRO159100050 ACRO159101000 ACRO159105000
3-Phenylpropionsäure 99%
3-Phenylpropionsäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002771
CAS-Nummer: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 13,04805
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥98.5 %