3-Phenylpropionsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hydrozimtsäure
A14908.22 A14908.36
A14908.22EA 52.7 EUR
A14908.22 A14908.36
3-Phenylpropionsäure ≥99%
3-Phenylpropionsäure
Purity: 99% CAS No.: 501-52-0 Molecular Formula: C6H5(CH2)2CO2H Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-50° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 907515 Merck Reference: 14,4784 MDL No.: MFCD00002771
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 280 °C
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Dichte: 1,071
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002771
CAS-Nummer: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 14,4784