4-Phenylbuttersäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A18115.14 A18115.22 A18115.36
A18115.14EA 41.6 EUR
A18115.14 A18115.22 A18115.36
4-Phenylbuttersäure ≥99%
4-Phenylbuttersäure
Purity: 99% CAS No.: 1821-12-1 Molecular Formula: C6H5(CH2)3CO2H Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 165°/10mm Beilstein Reference: 638180 MDL No.: MFCD00004403
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 165 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004403
CAS-Nummer: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8