4-Phenylbuttersäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Phenylbutanoic acid
SB02007.1
SB02007.10
SB02007.50
MAYBSB02007.1EA
0
EUR
MAYBSB02007.1
MAYBSB02007.10
MAYBSB02007.50
4-Phenylbuttersäure
4-Phenylbuttersäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol Siedepunkt: 290…294 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 48…51 °C |
MDL:
MFCD00004403 CAS-Nummer: 1821-12-1 EINECS: 217-341-8 |