4-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Phenylbutanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P21005-100G P21005-25G
SIALP21005-100GEA 131 EUR
SIALP21005-100G SIALP21005-25G
4-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
4-Phenylbuttersäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 290…294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…51 °C
MDL: MFCD00004403
CAS-Nummer: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8