Phenylessigsäure 98.5%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
130280050
130285000
130280025
ACRO130280050EA
25.5
EUR
ACRO130280050
ACRO130285000
ACRO130280025
Phenylessigsäure 98.5%
Phenylessigsäure
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136,15 g/mol Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 75…78 °C Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: 132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004313 CAS-Nummer: 103-82-2 EINECS: 203-148-6 Merck Index: 12,07422 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 78 °C |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |