Phenylessigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20993.0250 8.20993.1000
8.20993.0250EA 33.9 EUR
8.20993.0250 8.20993.1000
Phenylessigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenylessigsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…77 °C
Dichte: 1,081 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
MDL: MFCD00004313
CAS-Nummer: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.58 g/l (20 °C)
Melting Point 74 - 77 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (97 °C)
Flash Point 132 °C
Density 1.091 g/cm3 (97 °C)