Phenylessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P16621-100G P16621-500G P16621-5G
SIALP16621-100GEA 42.3 EUR
SIALP16621-100G SIALP16621-500G SIALP16621-5G
Phenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Phenylessigsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…77 °C
Dichte: 1,081 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
MDL: MFCD00004313
CAS-Nummer: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR