Triphenylessigsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2,2,2-Triphenylacetic acid
140300050
140300100
ACRO140300050EA
59.7
EUR
ACRO140300050
ACRO140300100
Triphenylessigsäure 99%
Triphenylessigsäure
Formel:
C₂₀H₁₆O₂ Molecular Weight: 288.35 g/mol Siedepunkt: 437 Schmelzpunkt: 268…269 °C |
MDL:
MFCD00004185 CAS-Nummer: 595-91-5 EINECS: 209-873-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 267 to 275 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...