(2-Nitrophenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
A13411.14
A13411.22
A13411.14EA
49.6
EUR
A13411.14
A13411.22
(2-Nitrophenyl)essigsäure ≥99%
(2-Nitrophenyl)essigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 3740-52-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 1959243
MDL No.: MFCD00007190
Formel:
(C₆H₄NO₂)CH₂COOH Schmelzpunkt: 139…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007190 CAS-Nummer: 3740-52-1 EINECS: 223-128-0 |