(3-Nitrophenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21540.03 B21540.06 B21540.14
B21540.03EA 25.4 EUR
B21540.03 B21540.06 B21540.14
(3-Nitrophenyl)essigsäure ≥99%
(3-Nitrophenyl)essigsäure
Purity: 99% CAS No.: 1877-73-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 2050088
Formel: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Schmelzpunkt: 117…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007278
CAS-Nummer: 1877-73-2
EINECS: 217-512-7