(4-Nitrophenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitrophenylacetic acid
A15901.14 A15901.22 A15901.36
A15901.14EA 27.6 EUR
A15901.14 A15901.22 A15901.36
(4-Nitrophenyl)essigsäure ≥98%
(4-Nitrophenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 104-03-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 1911801 Merck Reference: 14,6622 MDL No.: MFCD00007383
Formel: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007383
CAS-Nummer: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 14,6622