(2-Methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
180653-25G 180653-5G
SIAL180653-25GEA 49.8 EUR
SIAL180653-25G SIAL180653-5G
(2-Methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 332
Schmelzpunkt: 120…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004321
CAS-Nummer: 93-25-4
EINECS: 202-231-4