(4-Ethoxyphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Ethoxyphenylacetic Acid
A10129.09 A10129.14 A10129.18
A10129.09EA 33.6 EUR
A10129.09 A10129.14 A10129.18
(4-Ethoxyphenyl)essigsäure ≥98%
(4-Ethoxyphenyl)essigsäure
Purity: 98+% CAS No.: 4919-33-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 87-91° Beilstein Reference: 1103143
Formel: (C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004346
CAS-Nummer: 4919-33-9
EINECS: 225-545-3