(4-Methoxyphenyl)essigsäure 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methoxyphenylacetic acid

126020050 126021000 126022500 126020010
ACRO126020050EA 25 EUR
ACRO126020050 ACRO126021000 ACRO126022500 ACRO126020010
(4-Methoxyphenyl)essigsäure 99%
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Flammpunkt: 193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004345
CAS-Nummer: 104-01-8
EINECS: 203-166-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR