(4-Methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M19201-100G M19201-5G
SIALM19201-100GEA 62.3 EUR
SIALM19201-100G SIALM19201-5G
(4-Methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 306
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Flammpunkt: 193
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004345
CAS-Nummer: 104-01-8
EINECS: 203-166-4