(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
002579-5G
002579-1G
FLUO002579-5GEA
152
EUR
FLUO002579-5G
FLUO002579-1G
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH |
MDL:
MFCD00016829 CAS-Nummer: 1131-94-8 |