Homovanillinsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)essigsäure
162530010 162530050
ACRO162530010EA 88.4 EUR
ACRO162530010 ACRO162530050
Homovanillinsäure 98%
Homovanillinsäure
Formel: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 339
Schmelzpunkt: 141…145 °C
MDL: MFCD00004350
CAS-Nummer: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 13,04761
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥97.5 %