Homovanillinsäure ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)essigsäure

A12441.03 A12441.14
A12441.03EA 57.9 EUR
A12441.03 A12441.14
Homovanillinsäure ≥98%
Homovanillinsäure

Purity: 98+% CAS No.: 306-08-1 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 140-145° Beilstein Reference: 2213447 Merck Reference: 14,4740 MDL No.: MFCD00004350

Formel: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 140…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004350
CAS-Nummer: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 14,4740

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR