3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethoxyhydrozimtsäure
A14325.06 A14325.14
A14325.06EA 35.7 EUR
A14325.06 A14325.14
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure ≥98%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Purity: 98% CAS No.: 2107-70-2 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2696272
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molecular Weight: 210,23 g/mol
Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002774
CAS-Nummer: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3