(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
139990100 139990050 139990500
ACRO139990100EA 58.2 EUR
ACRO139990100 ACRO139990050 ACRO139990500
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure 99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Molecular Weight: 226.23 g/mol
Siedepunkt: 352
Schmelzpunkt: 117…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004336
CAS-Nummer: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %