(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T70602-10G
T70602-50G
SIALT70602-10GEA
45.4
EUR
SIALT70602-10G
SIALT70602-50G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH Molecular Weight: 226,23 g/mol Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 117…120 °C |
MDL:
MFCD00004336 CAS-Nummer: 951-82-6 EINECS: 213-456-2 |