(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Homoveratrumsäure
115611000 115615000 115610250
ACRO115611000EA 83.9 EUR
ACRO115611000 ACRO115615000 ACRO115610250
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure 99%
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004335
CAS-Nummer: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥98.5 % (On dry substance)