(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Homoveratrumsäure
B20625.14 B20625.22 B20625.36
B20625.14EA 30.2 EUR
B20625.14 B20625.22 B20625.36
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure ≥98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 93-40-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1110282
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Siedepunkt: 327
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004335
CAS-Nummer: 93-40-3
EINECS: 202-244-5