(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Homoveratrumsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D135909-100G
D135909-25G
SIALD135909-100GEA
69.4
EUR
SIALD135909-100G
SIALD135909-25G
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Molecular Weight: 196.2 g/mol Siedepunkt: 327 Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004335 CAS-Nummer: 93-40-3 EINECS: 202-244-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...