(2-Hydroxyphenyl)essigsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxyphenylacetic acid
121690100
121690250
ACRO121690100EA
41.2
EUR
ACRO121690100
ACRO121690250
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure 99%
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄OH)CH₂COOH Siedepunkt: 328 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 143…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004323 CAS-Nummer: 614-75-5 EINECS: 210-393-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light pink to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 148 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |