(2-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxyphenylacetic acid
A13924.09
A13924.18
A13924.09EA
37.2
EUR
A13924.09
A13924.18
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥98%
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 614-75-5
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 145-147°
Beilstein Reference: 908000
Formel:
(C₆H₄OH)CH₂COOH Molecular Weight: 152.15 g/mol Siedepunkt: 328 Schmelzpunkt: 145…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004323 CAS-Nummer: 614-75-5 EINECS: 210-393-2 |