(3-Hydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H49901-25G H49901-5G
SIALH49901-25GEA 125 EUR
SIALH49901-25G SIALH49901-5G
(3-Hydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…133 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004337
CAS-Nummer: 621-37-4
EINECS: 210-684-4