(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15018.22EA 148 EUR
A15018.22 A15018.14 A15018.36
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004347
CAS-Nummer: 156-38-7
EINECS: 205-851-3